Ethyl-2-(trifluoromethyl)thiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-(trifluoromethyl)thiazole-4-carboxylate
PC401006-1G
APOSPC401006-1GEA
132
EUR
APOSPC401006-1G
Ethyl-2-(trifluoromethyl)thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-(trifluoromethyl)thiazole-4-carboxylate
Formel:
C₇H₆F₃NO₂S Molecular Weight: 225,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10568298 CAS-Nummer: 133046-46-5 |