1-tert-Butoxycarbonyl-4-(4-fluorobenzoyl)piperidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-(4-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
PC401007-1G
APOSPC401007-1GEA
192
EUR
APOSPC401007-1G
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(4-fluorobenzoyl)piperidine 96%
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(4-fluorobenzoyl)piperidine
Formel:
C₁₇H₂₂FNO₃ Molecular Weight: 307,36 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114990 CAS-Nummer: 160296-40-2 |