5-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC401009-1G
APOSPC401009-1GEA
85.7
EUR
APOSPC401009-1G
5-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
5-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formel:
C₇H₇ClF₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00203995 CAS-Nummer: 175277-48-2 |