5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclohexane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxy-5-[2-(trifluoromethyl)phenyl]cyclohex-2-ene-1-one
PC401019-1G
APOSPC401019-1GEA
366
EUR
APOSPC401019-1G
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclohexane-1,3-dione
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclohexane-1,3-dione
Formel:
C₁₃H₁₁F₃O₂ Molecular Weight: 256,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03844403 CAS-Nummer: 55579-73-2 |