2-Cyano-3-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC401037-1G
APOSPC401037-1GEA
364
EUR
APOSPC401037-1G
2-Cyano-3-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Cyano-3-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₈H₆F₃N₃ Molecular Weight: 201,149 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25970568 CAS-Nummer: 1449117-32-1 |