3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC401038-1G
APOSPC401038-1GEA
783
EUR
APOSPC401038-1G
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₁₁H₁₂F₃N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122855 CAS-Nummer: 1672655-86-5 |