3-(Dimethylamino)-2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC401040-1G
APOSPC401040-1GEA 783 EUR
APOSPC401040-1G
3-(Dimethylamino)-2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-(Dimethylamino)-2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₉H₈F₃N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00205839
CAS-Nummer: 257862-49-0