(2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-(dimethylamino)prop-2-enal
Lieferant: Apollo Scientific
PC401049-1G
APOSPC401049-1GEA 348 EUR
APOSPC401049-1G
(2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-(dimethylamino)prop-2-enal
(2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-(dimethylamino)prop-2-enal
Formel: C₁₁H₁₀ClF₃N₂O
Molecular Weight: 278,658 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00231994
CAS-Nummer: 339010-44-5