3-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC401073-1G
APOSPC401073-1GEA
139
EUR
APOSPC401073-1G
3-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one
3-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one
Formel:
C₇H₅BrF₃NO Molecular Weight: 256,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15143623 CAS-Nummer: 1215205-35-8 |