1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC401504-1G
APOSPC401504-1GEA 1280 EUR
APOSPC401504-1G
1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine hydrochloride
1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine hydrochloride
Formel: C₈H₁₅FN₂·ClH
Molecular Weight: 194,677 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25460336
CAS-Nummer: 1449117-63-8