4-[(Trifluoromethyl)thio]benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4019-1G
APOSPC4019-1GEA
37.7
EUR
APOSPC4019-1G
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzamide
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzamide
Formel:
C₈H₆F₃NOS Molecular Weight: 221,2 g/mol Schmelzpunkt: 126…130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02689728 CAS-Nummer: 330-15-4 |