4-Fluoro-3aH-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC402006-250MG
APOSPC402006-250MGEA
510
EUR
APOSPC402006-250MG
4-Fluoro-3aH-indazol-3-amine
4-Fluoro-3aH-indazol-3-amine
Formel:
C₇H₆FN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05855527 CAS-Nummer: 697230-91-4 |