4-Fluoro-3-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC402007-250MG
APOSPC402007-250MGEA
655
EUR
APOSPC402007-250MG
4-Fluoro-3-methyl-1H-indazole
4-Fluoro-3-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇FN₂ Molecular Weight: 150,153 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04109834 CAS-Nummer: 662146-05-6 |