7-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC402013-250MG
APOSPC402013-250MGEA
655
EUR
APOSPC402013-250MG
7-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
7-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrFN₂ Molecular Weight: 215,022 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21602945 CAS-Nummer: 1100214-35-4 |