7-(Trifluoromethoxy)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
PC402022-250MG
APOSPC402022-250MGEA 531 EUR
APOSPC402022-250MG
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indole
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indole
Formel: C₉H₆F₃NO
Molecular Weight: 201,145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109870
CAS-Nummer: 396075-91-5