tert-Butyl 6-fluoro-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC402023-1G
APOSPC402023-1GEA
786
EUR
APOSPC402023-1G
tert-Butyl 6-fluoro-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate
tert-Butyl 6-fluoro-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₆FNO₂ Molecular Weight: 237,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13183504 CAS-Nummer: 1065183-64-3 |