4-(Trifluoromethyl)indoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC402024-250MG
APOSPC402024-250MGEA
191
EUR
APOSPC402024-250MG
4-(Trifluoromethyl)indoline
4-(Trifluoromethyl)indoline
Formel:
C₉H₈F₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08544326 CAS-Nummer: 905274-07-9 |