3-Fluoro-4-(1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yloxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC402030-250MG
APOSPC402030-250MGEA
757
EUR
APOSPC402030-250MG
3-Fluoro-4-(1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yloxy)aniline
3-Fluoro-4-(1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yloxy)aniline
Formel:
C₁₂H₉FN₄O Molecular Weight: 244,224 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13178100 CAS-Nummer: 1115490-85-1 |