4-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC402032-1G
APOSPC402032-1GEA 364 EUR
APOSPC402032-1G
4-Fluoropyridine-2-carbonitrile
4-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₃FN₂
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09834127
CAS-Nummer: 847225-56-3
UN: 3439
ADR: 6.1,II