4-Methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC402033-250MG
APOSPC402033-250MGEA
539
EUR
APOSPC402033-250MG
4-Methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-ylamine
4-Methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-ylamine
Formel:
C₇H₇F₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848206 CAS-Nummer: 944317-54-8 |