[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetonitrile
PC402036-1G
APOSPC402036-1GEA
63.8
EUR
APOSPC402036-1G
[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetonitrile
[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetonitrile
Formel:
C₈H₅F₃N₂ Molecular Weight: 186,134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08690162 CAS-Nummer: 939793-18-7 |