tert-Butyl 5-fluoro-3-iodo-1H-indole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC402039-250MG
APOSPC402039-250MGEA 128 EUR
APOSPC402039-250MG
tert-Butyl 5-fluoro-3-iodo-1H-indole-1-carboxylate
tert-Butyl 5-fluoro-3-iodo-1H-indole-1-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₃FINO₂
Molecular Weight: 361,151 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13183351
CAS-Nummer: 192189-13-2