8-(Trifluoromethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC402041-250MG
APOSPC402041-250MGEA
561
EUR
APOSPC402041-250MG
8-(Trifluoromethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
8-(Trifluoromethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
Formel:
C₉H₁₃F₃O₃ Molecular Weight: 226,193 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16067897 CAS-Nummer: 1248081-37-9 |