7-Fluoro-4-nitro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC402042-250MG
APOSPC402042-250MGEA
931
EUR
APOSPC402042-250MG
7-Fluoro-4-nitro-1H-benzimidazole
7-Fluoro-4-nitro-1H-benzimidazole
Formel:
C₇H₄FN₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26743819 CAS-Nummer: 18645-93-7 |