2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC402062-250MG
APOSPC402062-250MGEA
0
EUR
APOSPC402062-250MG
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline-3-carbonitrile
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline-3-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₃Cl₂FN₂ Molecular Weight: 241,049 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26142690 CAS-Nummer: 881313-89-9 |