1-(Acetyloxy)ethyl 2-(2-fluorobiphenyl-4-yl)propanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Acetoxyethyl 2-(2-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoate
PC402065-250MG
APOSPC402065-250MGEA
195
EUR
APOSPC402065-250MG
1-(Acetyloxy)ethyl 2-(2-fluorobiphenyl-4-yl)propanoate 98%
1-(Acetyloxy)ethyl 2-(2-fluorobiphenyl-4-yl)propanoate
Formel:
C₁₉H₁₉FO₄ Molecular Weight: 330,35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00900049 CAS-Nummer: 91503-79-6 |