(S)-2-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC402100-100MG
APOSPC402100-100MGEA
168
EUR
APOSPC402100-100MG
(S)-2-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
(S)-2-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄FN·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12910636 CAS-Nummer: 1391431-07-4 |