4-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC402102-250MG
APOSPC402102-250MGEA
227
EUR
APOSPC402102-250MG
4-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
4-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₂F₃N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22054946 CAS-Nummer: 1683-23-4 |