3-Fluoro-5-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC402103-100MG
APOSPC402103-100MGEA
132
EUR
APOSPC402103-100MG
3-Fluoro-5-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride 97%
3-Fluoro-5-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₃FN₂·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29075592 CAS-Nummer: 1638968-09-8 |