2-Fluoro-4-(piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC402104-100MG
APOSPC402104-100MGEA
346
EUR
APOSPC402104-100MG
2-Fluoro-4-(piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 97%
2-Fluoro-4-(piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄FNO·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD29075599 CAS-Nummer: 1260871-71-3 |