3-Bromo-2-(chloromethyl)-6-fluoropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC402113-100MG
APOSPC402113-100MGEA
168
EUR
APOSPC402113-100MG
3-Bromo-2-(chloromethyl)-6-fluoropyridine 97%
3-Bromo-2-(chloromethyl)-6-fluoropyridine
Formel:
C₆H₄BrClFN Molecular Weight: 224,458 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16608188 CAS-Nummer: 1227496-41-4 |