3-(3,5-Difluorophenyl)piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC402114-1G
APOSPC402114-1GEA
1030
EUR
APOSPC402114-1G
3-(3,5-Difluorophenyl)piperidine 97%
3-(3,5-Difluorophenyl)piperidine
Formel:
C₁₁H₁₃F₂N Molecular Weight: 197,224 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11047461 CAS-Nummer: 1044768-74-2 |