(8-Fluoroquinolin-3-yl)boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC402116-1G
APOSPC402116-1GEA
243
EUR
APOSPC402116-1G
(8-Fluoroquinolin-3-yl)boronic acid 95%
(8-Fluoroquinolin-3-yl)boronic acid
Formel:
C₉H₇BFNO₂ Molecular Weight: 190,967 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18382879 CAS-Nummer: 1207750-07-9 |