trans-3-Fluoro-3-methylcyclobutane-1-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC402117-1G
APOSPC402117-1GEA
1860
EUR
APOSPC402117-1G
trans-3-Fluoro-3-methylcyclobutane-1-carboxylic acid 97%
trans-3-Fluoro-3-methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Formel:
C₆H₉FO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28969665 CAS-Nummer: 1455037-43-0 |