tert-Butyl 4-((2-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-oxoethyl)carbamoyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC402120-1G
APOSPC402120-1GEA
232
EUR
APOSPC402120-1G
tert-Butyl 4-((2-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-oxoethyl)carbamoyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-((2-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-oxoethyl)carbamoyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₂₀H₂₄F₄N₂O₄ Molecular Weight: 432,409 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD15071415 CAS-Nummer: 1082949-99-2 |