7-Fluor-4(3H)-chinazolinon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Fluoro-4-hydroxyquinazoline, 7-Fluoro-4-quinazolinone, 7-Fluoro-4-quinazolinol
PC402122-5G
APOSPC402122-5GEA
89.9
EUR
APOSPC402122-5G
7-Fluor-4(3H)-chinazolinon 97%
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Formel:
C₈H₅FN₂O Molecular Weight: 164,1400 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD05664874 CAS-Nummer: 16499-57-3 |