2-Amino-7-(2,2,2-trifluoroethyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC402129-1G
APOSPC402129-1GEA
2920
EUR
APOSPC402129-1G
2-Amino-7-(2,2,2-trifluoroethyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
2-Amino-7-(2,2,2-trifluoroethyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel:
C₉H₁₁F₃N₄O Molecular Weight: 248,205 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629948 CAS-Nummer: 1782248-28-5 |