(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC402133-1G
PC402133-5G
APOSPC402133-1GEA
300
EUR
APOSPC402133-1G
APOSPC402133-5G
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₁F₂N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08751479 CAS-Nummer: 1443624-23-4 |