3-Fluoro-4-(oxetan-3-yloxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC403021-100MG
APOSPC403021-100MGEA
241
EUR
APOSPC403021-100MG
3-Fluoro-4-(oxetan-3-yloxy)aniline
3-Fluoro-4-(oxetan-3-yloxy)aniline
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20233094 CAS-Nummer: 1349716-61-5 |