5-Amino-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-amine
PC403110-1G
APOSPC403110-1GEA
607
EUR
APOSPC403110-1G
5-Amino-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
5-Amino-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₆F₃N₃ Molecular Weight: 165,116 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16619962 CAS-Nummer: 899899-13-9 |