2-(Aminomethyl)-5-fluoropyridine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC403223-1G
APOSPC403223-1GEA
619
EUR
APOSPC403223-1G
2-(Aminomethyl)-5-fluoropyridine dihydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-fluoropyridine dihydrochloride
Formel:
C₆H₇FN₂·2ClH Schmelzpunkt: 237…239 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16988819 CAS-Nummer: 859164-78-6 |