2-Chlor-7-fluor-3-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC404501-1G
APOSPC404501-1GEA 368 EUR
APOSPC404501-1G
2-Chlor-7-fluor-3-methylchinolin
2-Chloro-7-fluoro-3-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇ClFN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 132118-48-0