4-(3-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC404515-1G
APOSPC404515-1GEA
433
EUR
APOSPC404515-1G
4-(3-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
4-(3-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇ClFN Molecular Weight: 229,723 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787475 CAS-Nummer: 193357-21-0 |