4-(3-Methoxy-5-trifluoromethyl-benzyl)-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC404517-1G
APOSPC404517-1GEA 0 EUR
APOSPC404517-1G
4-(3-Methoxy-5-trifluoromethyl-benzyl)-piperidine
4-(3-Methoxy-5-trifluoromethyl-benzyl)-piperidine
Formel: C₁₄H₁₈F₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863576
CAS-Nummer: 794500-99-5