4-(5-Fluoro-2-methoxy-benzyl)-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC404518-1G
APOSPC404518-1GEA 467 EUR
APOSPC404518-1G
4-(5-Fluoro-2-methoxy-benzyl)-piperidine
4-(5-Fluoro-2-methoxy-benzyl)-piperidine
Formel: C₁₃H₁₈FNO
Molecular Weight: 223,287 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863581
CAS-Nummer: 955314-86-0