4-(3-Fluoro-4-methoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC404519-1G
APOSPC404519-1GEA 433 EUR
APOSPC404519-1G
4-(3-Fluoro-4-methoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
4-(3-Fluoro-4-methoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈FNO·ClH
Molecular Weight: 259,747 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08751316
CAS-Nummer: 1171578-73-6