4-(4-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC404522-1G
APOSPC404522-1GEA 185 EUR
APOSPC404522-1G
4-(4-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
4-(4-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈FN·ClH
Molecular Weight: 243,748 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09260414
CAS-Nummer: 1171960-54-5