3-(3-Trifluoromethyl-benzyl)-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC404527-1G
APOSPC404527-1GEA 467 EUR
APOSPC404527-1G
3-(3-Trifluoromethyl-benzyl)-piperidine
3-(3-Trifluoromethyl-benzyl)-piperidine
Formel: C₁₃H₁₆F₃N
Molecular Weight: 243,268 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863603
CAS-Nummer: 625454-25-3