3-(3-Fluoro-4-methoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC404529-1G
APOSPC404529-1GEA
185
EUR
APOSPC404529-1G
3-(3-Fluoro-4-methoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
3-(3-Fluoro-4-methoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₈FNO·ClH Molecular Weight: 259,747 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08751317 CAS-Nummer: 1172742-77-6 |