2-(3-Fluoro-4-methyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC404533-1G
APOSPC404533-1GEA
161
EUR
APOSPC404533-1G
2-(3-Fluoro-4-methyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
2-(3-Fluoro-4-methyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₈FN·ClH Molecular Weight: 243,748 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669730 CAS-Nummer: 1172829-38-7 |